Stampa…
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC510038-1G PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA 337 EUR
APOSPC510038-1G APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Peso molecolare: 236,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18911747
CAS Number: 1305320-65-3