Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC510028-25G PC510028-5G
APOSPC510028-25GEA 1280 EUR
APOSPC510028-25G APOSPC510028-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₃H₉FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651705
CAS Number: 1267968-10-4