Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510024-1G
PC510024-5G
APOSPC510024-1GEA
256
EUR
APOSPC510024-1G
APOSPC510024-5G
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Formula:
C₁₅H₂₀FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18651690 CAS Number: 1033755-81-5 |