Stampa…
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510023-25G PC510023-5G
APOSPC510023-25GEA 420 EUR
APOSPC510023-25G APOSPC510023-5G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇F₂NO₄
Peso molecolare: 231,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042826
CAS Number: 1214387-06-0