3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC510022-1G
PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA
397
EUR
APOSPC510022-1G
APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Formula:
C₁₄H₉FN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18071009 CAS Number: 148671-42-5 |