Stampa…
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 101 EUR
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659045
CAS Number: 116548-07-3