Stampa…
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 499 EUR
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495906
CAS Number: 1226776-88-0