Stampa…
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510016-1G PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA 397 EUR
APOSPC510016-1G APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₇F₂NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495905
CAS Number: 1226776-82-4