2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC510011-25G
PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA
768
EUR
APOSPC510011-25G
APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formula:
C₆H₄F₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375235 CAS Number: 52200-99-4 |