1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC510010-1G
PC510010-5G
APOSPC510010-1GEA
194
EUR
APOSPC510010-1G
APOSPC510010-5G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Formula:
C₁₂H₁₆BrFO₃ Peso molecolare: 307,156 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13191631 CAS Number: 253429-30-0 |