Stampa…
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 256 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Peso molecolare: 259,751 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191588
CAS Number: 1197193-28-4