Stampa…
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
PC510004-5G PC510004-1G
APOSPC510004-5GEA 1450 EUR
APOSPC510004-5G APOSPC510004-1G
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Formula: C₁₀H₈FNO₂S
Peso molecolare: 225,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024822
CAS Number: 291536-42-0