Stampa…
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 256 EUR
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₅
Peso molecolare: 270,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656825
CAS Number: 1033778-62-9