Stampa…
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 194 EUR
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Formula: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Peso molecolare: 254,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656806
CAS Number: 864292-15-9