Stampa…
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 459 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formula: C₆H₅F₉
Punto di ebollizione: 63 °C
Densità: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784187
CAS Number: 38436-17-8