Stampa…
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC50955-25G PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA 448 EUR
APOSPC50955-25G APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grado tecnico
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Formula: C₁₁H₄F₅NO₄
Peso molecolare: 309,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30532056
CAS Number: 178942-74-0