Stampa…
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2,4-dimethoxybenzoic acid
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 575 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₉FO₄
Peso molecolare: 200,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24498657
CAS Number: 1018451-10-9