Stampa…
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 575 EUR
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₄
Peso molecolare: 214,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28792932
CAS Number: 1018451-11-0