Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 720 EUR
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Peso molecolare: 302,366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31915765
CAS Number: 2092620-40-9
UN: 3261
ADR: 8,III