Stampa…
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50948-1G PC50948-250MG
APOSPC50948-1GEA 609 EUR
APOSPC50948-1G APOSPC50948-250MG
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1509119-02-1