2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₄ClF₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18392844 CAS Number: 1261821-31-1 UN: 3265 ADR: 8,II |