Stampa…
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 352 EUR
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 216,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861350
CAS Number: 773148-80-4