Stampa…
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 524 EUR
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745749
CAS Number: 2366994-26-3