Stampa…
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 352 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010389
CAS Number: 1065093-15-3