5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC508135-1G
PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA
352
EUR
APOSPC508135-1G
APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula:
C₉H₄BrClFN Peso molecolare: 260,49 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12137225 CAS Number: 1065093-13-1 |