Stampa…
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 352 EUR
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010390
CAS Number: 1065093-18-6