Stampa…
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 524 EUR
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010396
CAS Number: 1065093-30-2