Stampa…
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 352 EUR
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010393
CAS Number: 1065093-23-3