Stampa…
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508125-1G PC508125-250MG
APOSPC508125-1GEA 495 EUR
APOSPC508125-1G APOSPC508125-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
Peso molecolare: 260,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861347
CAS Number: 1019016-73-9