Stampa…
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 241 EUR
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12192828
CAS Number: 1019016-52-4