Stampa…
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 430 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 292,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745742
CAS Number: 2366994-71-8