Stampa…
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 408 EUR
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅BrFNO
Peso molecolare: 242,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12137226
CAS Number: 1065092-39-8