Stampa…
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 302 EUR
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 247,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745739
CAS Number: 1065092-44-5