8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC508116-1G
PC508116-250MG
APOSPC508116-1GEA
302
EUR
APOSPC508116-1G
APOSPC508116-250MG
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula:
C₉H₅ClFNO Peso molecolare: 197,594 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31745738 CAS Number: 1065092-32-1 |