Stampa…
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 241 EUR
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745736
CAS Number: 1065092-42-3