Stampa…
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 302 EUR
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 247,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21607792
CAS Number: 1065092-54-7