Stampa…
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508110-1G PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA 302 EUR
APOSPC508110-1G APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 292,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745734
CAS Number: 1065092-55-8