Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 524 EUR
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Peso molecolare: 228,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723443
CAS Number: 2149598-26-3