Stampa…
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 524 EUR
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
Peso molecolare: 226,979 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22414729
CAS Number: 1517643-70-7