Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 226 EUR
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22627836
CAS Number: 1269440-82-5