Stampa…
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 546 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Peso molecolare: 145,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD14584650
CAS Number: 1093306-86-5