Stampa…
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 672 EUR
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Peso molecolare: 145,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 1581281-30-2