Stampa…
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 611 EUR
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Peso molecolare: 145,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11618086
CAS Number: 167858-57-3