Stampa…
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 611 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Peso molecolare: 145,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11618087
CAS Number: 133960-64-2