Stampa…
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 611 EUR
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Peso molecolare: 145,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11656150
CAS Number: 1233509-91-5