2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50558-1G
PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA
611
EUR
APOSPC50558-1G
APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Formula:
C₉H₄FN Peso molecolare: 145,133 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD18205104 CAS Number: 1378823-86-9 |