Stampa…
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50553-1G PC50553-250MG
APOSPC50553-1GEA 464 EUR
APOSPC50553-1G APOSPC50553-250MG
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene
Formula: C₁₀H₅F
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071615
CAS Number: 219633-74-6