Stampa…
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 633 EUR
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆HBrF₃I
Peso molecolare: 336,876 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32669845
CAS Number: 2514941-97-8