4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50545-1G
PC50545-250MG
PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA
285
EUR
APOSPC50545-1G
APOSPC50545-250MG
APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₂BrF₃O₂ Peso molecolare: 254,989 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203571 CAS Number: 415965-35-4 |