Stampa…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 430 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
Peso molecolare: 235,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32264074
CAS Number: 2407339-61-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III